(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid
Sinónimos:
(+)-DPTA
Fórmula lineal:
[(CH3)3CCO2CH(CO2H)-]2
Número de CAS:
Peso molecular:
318.32
Products
Categoría de producto
Marca
Peso de la fórmula
Punto de fusión [° C]
Pureza
Nivel de calidad