V900895
Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids
Vetec™, reagent grade, powder
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
formulario
powder
pH
5.2-5.6(0.67% solution)
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Yeast Nitrogen Base is a highly-referenced growth medium used for the cultivation of yeast. This nutrient-rich microbial broth contains nitrogen, vitamins, trace elements and salts.
Componentes
Approximate Ingredients
KH2PO4, 1 g/L
(NH4)2SO4 5 g/L
MgSO4, 0.5 g/L
NaCl, 0.1 g/L
CaCl2, 0.1 g/L
inositol, 2 mg/L
KH2PO4, 1 g/L
(NH4)2SO4 5 g/L
MgSO4, 0.5 g/L
NaCl, 0.1 g/L
CaCl2, 0.1 g/L
inositol, 2 mg/L
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable