V900862
Gel Loading Buffer
Vetec™, reagent grade, 5 ×, solution
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Formulario
solution
concentración
5 ×
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)