V900694
Trimesic acid
Vetec™, reagent grade, 94%
Sinónimos:
Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
94%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable