V900470
L-Tryptophan
≥98%, Vetec™
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Tryptophan, Vetec™, reagent grade, ≥98%
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
color
white to off-white
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?