V900417
Adenosine
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
98%
mp
234-236 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Clave InChI
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Información sobre el gen
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)