Merck
V900199
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
Vetec, reagent grade
Sinónimos:
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Fórmula lineal:
Na2O(SiO2)x · xH2O
Código UNSPSC:
12352300
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Formulario
liquid
composición
NaOH, 11.4-14.4% titration (by HCl)
Si, 11.0-15.0% gravimetric
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)