V900125
Salicilato de sodio
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
2-Hidroxibenzoato de sodio, Ácido 2-hidroxibenzoico sodium salt, Ácido salicílico sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?