Merck
V900077
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
Vetec, reagent grade, 98%
Sinónimos:
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
442.54
Beilstein:
6762497
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
98%
mp
182 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clave InChI
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Justin P Dassie et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(11), 1910-1922 (2014-06-24)
Cell-targeted therapies (smart drugs), which selectively control cancer cell progression with limited toxicity to normal cells, have been developed to effectively treat some cancers. However, many cancers such as metastatic prostate cancer (PC) have yet to be treated with current