V900073
DL-Malic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
grado
reagent grade
densidad de vapor
4.6 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
98%
temp. de autoignición
644 °F
mp
131-133 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
397.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
203 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)