V900058
Cloruro de sodio
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
presión de vapor
1 mmHg ( 865 °C)
Línea del producto
Vetec™
Análisis
99%
formulario
powder
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5%)
mp
801 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- To regenerate the silicate-carbon modified zeolite (SCMZ), which is used to remove NH3 from water.
- In the study of electrochemiluminescence selectivity of phosphorus based carbon quantum dots.
- As an osmogen in captopril formulation.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable