V800450
Zinc oxide
LR, ≥99%
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.05%
cadena SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Clave InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)