V800366
Acetato de sodio trihydrate
LR, 99-102%
Sinónimos:
Ácido acético sodium salt trihydrate
About This Item
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Análisis
99-102%
formulario
crystalline powder
temp. de autoignición
1112 °F
pH
7.5- 9.0 (5% in water)
cadena SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable