V800342
Potassium chromate
AR, ≥99.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
densidad de vapor
6.7 (vs air)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99.5%
Formulario
solid
pH
9-9.8
mp
971 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clave InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)