V800312
Cloruro de potasio
LR, ≥99%
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline powder
pH
7
mp
770 °C (lit.)
densidad
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cadena SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)