V800308
Bromuro de potasio
LR, ≥99%
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline powder
pH
5.0-6 (25 °C, 119 g/L)
mp
734 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)