V800219
Isopentyl acetate
LR, ≥95%
Sinónimos:
Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
About This Item
grado
LR
densidad de vapor
4.5 (vs air)
presión de vapor
5 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
680 °F
lim. expl.
7.5 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
densidad
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)