V800115
Chlorobenzene
LR, ≥99%
About This Item
grado
LR
densidad de vapor
3.86 (vs air)
presión de vapor
11.8 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥99%
formulario
liquid
temp. de autoignición
1178 °F
lim. expl.
7.1 %
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C