V800034
Ammonium acetate
suitable for HPLC, ≥99%
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
pH
6.5-7.5 (5% in water)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)