Merck
V800027
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate octadecahydrate
AR, ≥98%
Sinónimos:
Aluminum sulfate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Al2(SO4)3 · 18H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
666.43
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
grado
AR
Línea del producto
Vetec
Análisis
≥98%
formulario
solid
pH
2.5-4
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadena SMILES
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
Clave InChI
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable