1187229
USP
3,4-Dichloroaniline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3,4-Dichloroaniline
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
fabricante / nombre comercial
USP
bp
272 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Clave InChI
SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
135.00 °C - closed cup