Y0002338
Crotamiton for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-Ethyl-o-crotonotoluidide, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
descripción
predominantly trans
familia API
crotamiton
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
Clave InChI
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)