SU861132
Universal Vial
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
envase
pkg of 100 ea
disponibilidad
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diám. × Al × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
volumen
0.3 mL
Adaptador
thread for 9 mm
Categorías relacionadas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)