SU860035
Vials, crimp top, 1.5 mL
clear glass (with marking spot), volume 1.5 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass (with marking spot)
Características
Large opening (6.0 mm)
envase
pkg of 100 ea
disponibilidad
not available in USA
D.E.
12 mm
diám. × Al
12 mm × 32 mm
volumen
1.5 mL
Adaptador
thread for 11 mm
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)