Merck
SAAR4971000
Fenol
univAR
Sinónimos:
Hidroxibenceno
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
969616
Número MDL:
densidad de vapor
3.24 (vs air)
presión de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
univAR
temp. de autoignición
1319 °F
lim. expl.
8.6 %
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4971000EM)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
densidad
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)