Merck
SAAR4465085
Ácido nítrico
65%, univAR
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
univAR
Análisis
65%
envase
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4465085LC)
pkg of 25 L (SAAR4465085ME)
bp
120.5 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)