SAAR4164060
Metanol
uniLAB™
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
uniLAB™
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
36 %
envase
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4164060LP)
pkg of 25 L (SAAR4164060ME)
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)