Key Documents
SAAR3222820
Iodine
resublimed, univAR
Sinónimos:
Iodine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
I2
Número de CAS:
Peso molecular:
253.81
Código UNSPSC:
41116100
Línea del producto
univAR
mol peso
253.81 g/mol
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR3222820EM)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system, Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)