Merck
SAAR3067500
8-Hydroxyquinoline
univAR
Sinónimos:
Oxine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
145.16
Beilstein:
114512
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR3067500EM)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Clave InChI
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)