Merck
SAAR3063040
Hydrochloric acid
32%, univAR
Sinónimos:
Hydrochloric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Nombre del producto
Ácido clorhídrico, univAR
densidad de vapor
1.3 (vs air)
presión de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Línea del producto
univAR
envase
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063040LC)
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063040LP)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR3063040LL)
bp
>100 °C (lit.)
densidad
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)