SAAR2346000
Iron(II) sulfate heptahydrate
univAR™
Sinónimos:
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
14.6 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
univAR™
envase
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2346000EM)
densidad
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)