SAAR2340800
Iron(III) sulfate hydrate
uniLAB™
Sinónimos:
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
uniLAB™
envase
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2340800EM)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Clave InChI
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)