Merck
SAAR1123420
Ammonium molybdate tetrahydrate
univAR
Sinónimos:
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
1235.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
reagent grade
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1123420EM)
densidad
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Clave InChI
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Aplicación
Analyzed reagent
For laboratory use only.
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)