RAD302
radiello™ Aldehyde Calibration Standard
50 μg/mL each component in acetonitrile, pkg of 10 mL
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 10 mL
concentración
50 μg/mL each component in acetonitrile
aplicaciones
environmental
Descripción general
Note: All components are 50 μg/mL with the exception of acrolein (10 μg/mL).
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Air sampling products for various aldehydes and phenolic compounds, present in common disinfectants and sanitizing agents causing negative health effects on the essential employees
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
RAD302 |