PHR9165
3-Ethyl 5-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate oxalate salt
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Amlodipine impurity D (PhEur), Dehydro Amlodipine Oxalate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)c2c(c(nc(c2C(=O)OC)C)COCCN)C(=O)OCC.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C20H23ClN2O5.C2H2O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;3-1(4)2(5)6/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
VAHKAMHZXZAAGV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
PHR9165-50MG | 4065265337168 |