Merck
PHL89568
β-Asarone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
cis-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, cis-Asarone, cis-Isoasarone
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
208.25
Beilstein:
1910605
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
índice de refracción
n20/D 1.558 (lit.)
densidad
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
Clave InChI
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
PHL89568-50MG