Merck
PHL89267
Rubiadin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,3-Dihydroxy-2-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3-Dihydroxy-2-methylanthraquinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
254.24
Número de índice de color:
75350
Beilstein:
1885558
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O=C1C2=C(C=C(O)C(C)=C2O)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C15H10O4/c1-7-11(16)6-10-12(13(7)17)15(19)9-5-3-2-4-8(9)14(10)18/h2-6,16-17H,1H3
Clave InChI
IRZTUXPRIUZXMP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)