Merck
PHL89229
Isofraxidin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6,8-Dimethoxyumbelliferone, 7-Hydroxy-6,8-dimethoxychromen-2-one, 7-Hydroxy-6,8-dimethoxycoumarin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
222.19
Beilstein:
202652
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(OC)c1O
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-7-5-6-3-4-8(12)16-10(6)11(15-2)9(7)13/h3-5,13H,1-2H3
Clave InChI
HOEVRHHMDJKUMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: silybum
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)