Merck
PHL86419
Bracteoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-Methylkaempferol 7-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxy 3-methoxyflavone 7-glucuronide, Apigenin 3-O-methyl ether 7-glucuronide, Isokaempferide 7-glucuronide, Kaempferol 3-methyl ether 7-glucuronide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20O12
Número de CAS:
Peso molecular:
476.39
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)