Merck
PHL85767
Quercetagitrin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,3′,4′,5,6,7-Hexahydroxyflavone 7-glucoside, 6-Hydroxyquercetin 7-glucoside, Quercetagetin 7-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20O13
Número de CAS:
Peso molecular:
480.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-11-14(26)17(29)19(31)21(34-11)33-10-4-9-12(15(27)13(10)25)16(28)18(30)20(32-9)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,14,17,19,21-27,29-31H,5H2/t11-,14-,17+,19-,21-/m1/s1
Clave InChI
IDTDRZPBDLMCLB-HSOQPIRZSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)