PHL84191
Protocetraric acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4-Formyl-3,8-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-1,6-dimethyl-11-oxo-11H-dibenzo[b,e][1,4]dioxepin-7-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥90.0% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C18H14O9/c1-6-3-10(21)8(4-19)15-11(6)18(25)27-16-9(5-20)13(22)12(17(23)24)7(2)14(16)26-15/h3-4,20-22H,5H2,1-2H3,(H,23,24)
Clave InChI
VOXMONAUSQZPTP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)