Merck
PHL84104
Aposcopolamine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Apohyscine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
285.34
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥90.0% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
InChI
1S/C17H19NO3/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)17(19)20-12-8-13-15-16(21-15)14(9-12)18(13)2/h3-7,12-16H,1,8-9H2,2H3/t12?,13-,14+,15-,16+
Clave InChI
JJNVDCBKBUSUII-LHIUVBILSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)