PHL83486
Castalagin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(33β)-Vescalagin, NSC 297535
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1C2=C(C(OC[C@@]3([H])O4)=O)C=C(O)C(O)=C2O)O[C@@]3([H])[C@H](O5)[C@@]([C@H]6O)([H])OC(C7=C6C(O)=C(O)C(O)=C7C8=C(O)C(O)=C(O)C(C9=C(O)C(O)=C(O)C=C9C4=O)=C8C5=O)=O
InChI
1S/C41H26O26/c42-8-1-5-12(24(48)21(8)45)13-6(2-9(43)22(46)25(13)49)39(60)65-34-11(4-63-37(5)58)64-38(59)7-3-10(44)23(47)26(50)14(7)15-18-16(28(52)32(56)27(15)51)17-19-20(30(54)33(57)29(17)53)31(55)35(66-41(19)62)36(34)67-40(18)61/h1-3,11,31,34-36,42-57H,4H2
Clave InChI
UDYKDZHZAKSYCO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)