PHL82623
Periplocin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Periplocoside
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@](C4C([C@@]5([C@@](C[C@H](CC5)O[C@@H]6OC([C@H](C(C6O)OC)O)CO[C@H]7C(O[C@@H](CC7O)O)C)(CC4)O)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C36H56O13/c1-18-30(24(37)14-27(39)47-18)46-17-25-28(40)31(44-4)29(41)32(49-25)48-20-5-9-33(2)22-6-10-34(3)21(19-13-26(38)45-16-19)8-12-36(34,43)23(22)7-11-35(33,42)15-20/h13,18,20-25,27-32,37,39-43H,5-12,14-17H2,1-4H3/t18?,20-,21+,22?,23?,24?,25?,27-,28+,29?,30-,31?,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
Clave InChI
JVFYCULORCKYMD-WSSBEIOBSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)