PHL82478
Asarylaldehyde
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Asaronaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
112-114 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)