PHL80505
Neomangiferin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)Oc2cc3c(cc2O)Oc4c(c(c(c(c4)O)C5OC(C(C(C5O)O)O)CO)O)C3=O
InChI
1S/C25H28O16/c26-4-12-17(31)20(34)22(36)24(39-12)14-8(29)3-11-15(19(14)33)16(30)6-1-10(7(28)2-9(6)38-11)40-25-23(37)21(35)18(32)13(5-27)41-25/h1-3,12-13,17-18,20-29,31-37H,4-5H2
Clave InChI
VUWOVGXVRYBSGI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)