Merck
PHL22641
Deguelin
new
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(−)-Deguelin, (7aS,13aS)-13,13a-Dihydro-9,10-dimethoxy-3,3-dimethyl-3H-bis[1]benzopyrano[3,4-b:6′,5′-e]pyran-7(7aH)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H22O6
Número de CAS:
Peso molecular:
394.42
Número MDL:
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
técnicas
HPLC: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@H]3c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O6/c1-23(2)8-7-12-15(29-23)6-5-13-21(24)20-14-9-17(25-3)18(26-4)10-16(14)27-11-19(20)28-22(12)13/h5-10,19-20H,11H2,1-4H3/t19-,20+/m1/s1
Clave InChI
ORDAZKGHSNRHTD-UXHICEINSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibitor of activated Akt. Does not affect MAPK, ERK1/2, or JNK. Anticancer, chemoprotective agent.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)