N12147
Heptachlor
analytical standard
Sinónimos:
1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
envase
ampule of 100 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. N-12147-100MG
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)C(Cl)(Cl)[C@@]1(Cl)[C@H]3[C@@H]2C(Cl)C=C3
InChI
1S/C10H5Cl7/c11-4-2-1-3-5(4)9(15)7(13)6(12)8(3,14)10(9,16)17/h1-5H/t3?,4?,5?,8-,9+/m1/s1
Clave InChI
FRCCEHPWNOQAEU-ZFBAKZBRSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5