G006084
GC Analysis of Potpourri Fragrance Compounds on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 50 °C (0 min), then 8 °C/min to 270 °C (35 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Mixture of Potpourri Fragrance Compounds, neat
aplicaciones
flavors and fragrances
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)