G005910
LC/MS Analysis of Illicit Bath Salts on Ascentis® Express HILIC, Set 1
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in [A] acetonitrile; [B] water; (98:2, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 267 psi (18.4 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+) TOF, Summed Ion Chromatogram
injection: 2 μL
sample: 500 ng/mL in acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
Nota de análisis
Información legal
Analito
Aplicación
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.